Learn More
Urea, puriss. p.a., reactivo ACS, ≥99,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 16645823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16645823 2.5 kg 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 16645823 Proveedor Fluka N.º de proveedor 33247H2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    175.47€ / 2.5 Kg
    Ahorro 15.53€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
CAS 57-13-6
% máx. CAS 1
Color Blanco
Densidad 1,32 g/cm3 (20 °C)
pH 9 a 10
Fórmula molecular CH4N2O
Cantidad 2.5 kg
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(N)=O
Nombre IUPAC urea
Peso molecular (g/mol) 60.06
Grado Orgánicos reactivos farmacopea