Learn More
Uprosertib, MedChemExpress
Código de producto. 16447016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447016 100 mg 100 miligramos
16446938 10 mg 10 miligramos
16422997 50 mg 50 miligramos
16409487 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16447016 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15965
MedChemExpress Uprosertib (GSK2141795) is a potent and selective pan-Akt inhibitor with IC50 values of 180/328/38 nM for Akt1/Akt2/Akt3, respectively.
Uprosertib (GSK2141795) is a potent and selective pan-Akt inhibitor with IC50 values of 180/328/38 nM for Akt1/Akt2/Akt3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uprosertib
CAS 1047634-65-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16Cl2F2N4O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo GSK2141795
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (116.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=C(Cl)C=NN2C)=C(Cl)O1)N[C@@H](CC3=CC=C(F)C(F)=C3)CN
Peso molecular (g/mol) 429.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.25
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease