Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cilíndricos en T
Código de producto. 12573297
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
3,7mm
Orificio 1,6mm
Orificio 4,4mm
Orificio 6,3mm
Cantidad de embalaje:
10/paq.
100/paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
10 PCS
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de puerto Cantidad de embalaje unitSize
12573297 3,7mm 100/paq. paquete de 100
12569746 Orificio 1,6mm 10/paq. 10 PCS
11904359 Orificio 4,4mm 10/paq. 10 PCS
12090582 Orificio 6,3mm 10/paq. paquete de 10
12519666 Orificio 4,4mm 100/paq. paquete de 100
5 options
Código de producto. 12573297
Marca: Kartell™ 0046000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con estrías para sujetar los tubos con firmeza y evitar su deslizamiento.
  • Fabricada con polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
  • Resistentes a roturas y productos químicos
Compliance
Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumplen con los reglamentos de alimentos y medicamentos. 90/128/CEE 92/39/CEE y FDA 21 CFR 177.1520, CE E IVD
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Cantidad de embalaje 100/paq.
Tamaño de puerto 3,7mm
Forma Forma de T
Tipo de producto Conectores de tubos cilíndricos en T