Learn More
Kartell™ Conectores de tubos en forma de T sin cono Plastilab
Código de producto. 12569746
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
3,7mm
Orificio 1,6mm
Orificio 4,4mm
Orificio 6,3mm
Cantidad de embalaje:
10/paq.
100/paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
10 PCS
paquete de 10
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de puerto Cantidad de embalaje unitSize
12569746 Orificio 1,6mm 10/paq. 10 PCS
11904359 Orificio 4,4mm 10/paq. 10 PCS
12090582 Orificio 6,3mm 10/paq. paquete de 10
12519666 Orificio 4,4mm 100/paq. paquete de 100
12573297 3,7mm 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12569746 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 7045900
Diseñados con estrías para sujetar los tubos con firmeza y evitar su deslizamiento.
  • Fabricada con polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
  • Resistentes a roturas y productos químicos
Compliance
Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumplen con los reglamentos de alimentos y medicamentos. 90/128/CEE 92/39/CEE y FDA 21 CFR 177.1520, CE E IVD
Diámetro (métrico) 4 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de puerto Orificio 1,6mm
Forma Forma de T
Tipo de producto Conectores de tubos cilíndricos en T