Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cilíndricos en T
Descripción
Diseñados con estrías para sujetar los tubos con firmeza y evitar su deslizamiento.
- Fabricada con polipropileno
- Esterilizable en autoclave
- Resistentes a roturas y productos químicos
Compliance
Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumplen con los reglamentos de alimentos y medicamentos. 90/128/CEE 92/39/CEE y FDA 21 CFR 177.1520, CE E IVD |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Tamaño de puerto | Orificio 6,3mm |
| Forma | Forma de T |
| Tipo de producto | Conectores de tubos cilíndricos en T |