Learn More
Kartell™ Conectores planos en forma de L Plastilab™
BIOPHARMA
Código de producto. 12539766
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
6 mm
Calibre de 6 mm
Calibre de 8 mm
Orificio 4,5mm
Orificio 8 mm
Cantidad de embalaje:
10/paq.
100/paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de puerto Cantidad de embalaje unitSize
12539766 Orificio 4,5mm 10/paq. paquete de 10
12549766 Calibre de 8 mm 10/paq. paquete de 10
12513297 Calibre de 6 mm 100/paq. paquete de 100
11924359 6 mm 10/paq. 10 PCS
15631825 Orificio 8 mm 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12539766 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 7125200
Edge
Diseñados para su uso con sistema de tubos y líneas de vacío.
  • Fabricada con polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
  • Dimensiones nominales
Compliance
Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumplen con los reglamentos de alimentos y medicamentos. 90/128/CEE 92/39/CEE y FDA 21 CFR 177.1520, CE E IVD
Diámetro (métrico) 8 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Útiles para cualquier sistema de mangueras y tubería de vacío
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de puerto Orificio 4,5mm
Forma Con forma de L
Tipo de producto Conector de tubos en L plano