Learn More
Beschreibung
El multitalento único SCAT™ El Centro Universal de Residuos 'Jan' para la eliminación de residuos líquidos es un nuevo desarrollo de SCAT™ Europa, fabricante líder de primera calidad para la seguridad de laboratorio. Ningún otro producto de laboratorios del mercado para soluciones de eliminación combina opciones más innovadoras para la adaptación individual a los requisitos de eliminación cambiantes en torno a los sistemas de HPLC. Un gran número de detalles inteligentes garantizan la máxima seguridad en comparación con las soluciones convencionales.
El material de la tolva está fabricado de HE-HD de alta calidad y está diseñado para un uso duradero y resistente a todos los productos químicos comunes utilizados en los laboratorios. La bisagra de la tapa del embudo está fabricada en acero inoxidable y tiene una protección óptima contra la corrosión. El propio satélite está fabricado de material de PTFE y garantiza una alta estabilidad de toda la carcasa. El tamiz de suciedad adicional atrapa los agitadores magnéticos, así como las partículas de suciedad más grandes. Los frascos de laboratorio se pueden colocar fácilmente sobre él, para enjuagarlos. El tamiz se puede retirar para limpiarlo. El tamaño de la malla se ha optimizado y garantiza un rápido flujo de disolvente. La lengüeta con agarre en la tapa del embudo garantiza una un manejo fácil y cómodo. El cierre de clic con anillo de sellado integrado evita la contaminación del aire por los vapores que escapan sin control. Para evitar la sobrepresión en el contenedor de eliminación, el SCAT™ El Centro de Residuos Universales 'Jan' tiene una conexión para un original SCAT™ Filtro de aire de escape, que ya está incluido en la entrega. Para entornos explosivos, dos versiones eléctricamente conductoras del SCAT™ Se encuentran disponibles concentradores de residuos universales que evitan las chispas mediante el uso de un cable de tierra.
Todas las conexiones del satélite se procesan y organizan con precisión de forma muy fácil de usar. El satélite se puede atornillar de forma segura en el contenedor de residuos y al mismo tiempo se puede girar de forma variable. El satélite es flexible y evita que las mangueras conectadas se doblen. Con una disponibilidad de 10 tamaños de rosca diferentes, se pueden conectar todos los tipos de contenedores de residuos. Incluso los tamaños de rosca muy raros se pueden conectar mediante adaptadores disponibles de forma opcional. El diseño del Centro de Residuos es moderno e igualmente atractivo. Las formas de la carcasa y los componentes están diseñados ergonómicamente y son muy fáciles de usar. La amplia gama de accesorios cubre todas las eventualidades y garantiza siempre la correcta configuración del centro.
- Incluye 1 filtro de escape (tamaño M, polipropileno), conector de 3 tubos (5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca) NPT 1/8 in, polipropileno), 3 tapones ciegos (rosca NPT 1/8 in, PTFE), 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE), 4 tapones ciegos (rosca UNF 1/4 in, PFA), 4 accesorios (3,2 mm DI, rosca UNF 1/4 in, PFA), 4 accesorios (2,3 mm DI, rosca UNF 1/4 in, PFA), 4 accesorios (1,6 mm DI, rosca UNF 1/4 in, PFA)
Spezifikation
Spezifikation
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de HPLC y UHPLC |
| Tipo | Unidad de eliminación |
| Canales de disolventes | 7 canales |
| Incluye | Embudo de seguridad, 4 tapones obturadores de PFA (1,6/2,3/3,2 mm de DE), 3 tapones obturadores de PTFE (3 x 5 a 11,5 mm de DI), filtro de escape M, protección contra salpicaduras, indicador de cambio, control de nivel mecánico, flotador de 190 mm, cable |
| Cantidad | 1 set |
| Color | Azul |
| Tamaño de rosca | S 60/61 |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.