Learn More
SCAT™ Centro de Residuos Universal «Jan»
Código de producto. 17019713 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Tamaño de rosca:
B 53
B 63
B 83
GL 45
GL 60/61
S 50
S 51
S 55
S 60/61
S 65
S 70/71
S 90
S 95
Incluye:
Cable de toma a tierra, embudo de seguridad con control mecánico, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535)
Cable de toma a tierra, embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535)
Embudo de seguridad, 4 tapones obturadores de PFA (1,6/2,3/3,2 mm de DE), 3 tapones obturadores de PTFE (3 x 5 a 11,5 mm de DI), filtro de escape M, protección contra salpicaduras, indicador de cambio, control de nivel mecánico, flotador de 190 mm, cable
Embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535)
Tamaño de la unidad:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de rosca Incluye Tamaño de la unidad
17019713 Azul S 60/61 Embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17152072 Negro GL 45 Cable de toma a tierra, embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17162072 Negro GL 60/61 Cable de toma a tierra, embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17608706 Negro S 60/61 Cable de toma a tierra, embudo de seguridad con control mecánico, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17099703 Azul B 53 Embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17029713 Azul B 63 Embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17059713 Azul B 83 Embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17069703 Azul GL 45 Embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17079703 Azul S 50 Embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17089703 Azul S 51 Embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17009713 Azul S 55 Embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17039713 Azul S 65 Embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17069713 Azul S 90 Embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17079713 Azul S 95 Embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17049713 Azul S 70/71 Embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535) cada uno
17878743 Azul S 60/61 Embudo de seguridad, 4 tapones obturadores de PFA (1,6/2,3/3,2 mm de DE), 3 tapones obturadores de PTFE (3 x 5 a 11,5 mm de DI), filtro de escape M, protección contra salpicaduras, indicador de cambio, control de nivel mecánico, flotador de 190 mm, cable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 17019713 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 320060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00€
    314.65€ / paquete de 1
    Ahorro 150.35€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
El innovador centro universal de residuos «Jan» es una solución inteligente todo en uno para residuos líquidos. SCAT™ ofrece un número altamente competitivo de soluciones de eliminación en torno a los sistemas HPLC.
El multitalento único SCAT™ El Centro Universal de Residuos 'Jan' para la eliminación de residuos líquidos es un nuevo desarrollo de SCAT™ Europa, fabricante líder de primera calidad para la seguridad de laboratorio. Ningún otro producto de laboratorios del mercado para soluciones de eliminación combina opciones más innovadoras para la adaptación individual a los requisitos de eliminación cambiantes en torno a los sistemas de HPLC. Un gran número de detalles inteligentes garantizan la máxima seguridad en comparación con las soluciones convencionales.
El material de la tolva está fabricado de HE-HD de alta calidad y está diseñado para un uso duradero y resistente a todos los productos químicos comunes utilizados en los laboratorios. La bisagra de la tapa del embudo está fabricada en acero inoxidable y tiene una protección óptima contra la corrosión. El propio satélite está fabricado de material de PTFE y garantiza una alta estabilidad de toda la carcasa. El tamiz de suciedad adicional atrapa los agitadores magnéticos, así como las partículas de suciedad más grandes. Los frascos de laboratorio se pueden colocar fácilmente sobre él, para enjuagarlos. El tamiz se puede retirar para limpiarlo. El tamaño de la malla se ha optimizado y garantiza un rápido flujo de disolvente. La lengüeta con agarre en la tapa del embudo garantiza una un manejo fácil y cómodo. El cierre de clic con anillo de sellado integrado evita la contaminación del aire por los vapores que escapan sin control. Para evitar la sobrepresión en el contenedor de eliminación, el SCAT™ El Centro de Residuos Universales 'Jan' tiene una conexión para un original SCAT™ Filtro de aire de escape, que ya está incluido en la entrega. Para entornos explosivos, dos versiones eléctricamente conductoras del SCAT™ Se encuentran disponibles concentradores de residuos universales que evitan las chispas mediante el uso de un cable de tierra.
Todas las conexiones del satélite se procesan y organizan con precisión de forma muy fácil de usar. El satélite se puede atornillar de forma segura en el contenedor de residuos y al mismo tiempo se puede girar de forma variable. El satélite es flexible y evita que las mangueras conectadas se doblen. Con una disponibilidad de 10 tamaños de rosca diferentes, se pueden conectar todos los tipos de contenedores de residuos. Incluso los tamaños de rosca muy raros se pueden conectar mediante adaptadores disponibles de forma opcional. El diseño del Centro de Residuos es moderno e igualmente atractivo. Las formas de la carcasa y los componentes están diseñados ergonómicamente y son muy fáciles de usar. La amplia gama de accesorios cubre todas las eventualidades y garantiza siempre la correcta configuración del centro.
  • Incluye 1 filtro de escape (tamaño M, polipropileno), conector de 3 tubos (5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca) NPT 1/8 in, polipropileno), 3 tapones ciegos (rosca NPT 1/8 in, PTFE), 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE), 4 tapones ciegos (rosca UNF 1/4 in, PFA), 4 accesorios (3,2 mm DI, rosca UNF 1/4 in, PFA), 4 accesorios (2,3 mm DI, rosca UNF 1/4 in, PFA), 4 accesorios (1,6 mm DI, rosca UNF 1/4 in, PFA)
Spezifikation
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de residuos líquidos
Para utilizar con (equipo) Sistemas de HPLC y UHPLC
Tipo Unidad de eliminación
Canales de disolventes 7
Incluye Embudo de seguridad, protección contra salpicaduras, indicador de cambio (310535)
Cantidad 1 set
Color Azul
Tamaño de rosca S 60/61
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.