Descripción
- Resistente a la esterilización °a 180 °C
- Dimensiones: 93,0 x 51,3 cm
- Material: aluminio anodizado
- Compatible con almohadillas adhesivas: 8 necesarios para cubrir la plataforma (se venden por separado)
- Incluye 25 tornillos para abrazaderas CS220 y 25 tornillos para gradilla para microplacas/tubos de ensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Plataforma |
| Material | Aluminio anodizado |
| Dimensiones (L x An) | 93,0 x 51,3 cm |
| Modelo | CellXpert Plataforma universal CS220 |
| Incluye | Tornillos |