Descripción
- Papel filtro humedecido con uno o varios indicadores coloreados de pH
- Gama económica de pH de 0 a 14
- Disponible en una variedad de formatos para satisfacer las necesidades individuales
- La tabla de referencia muestra los cambios de color en los pasos del pH2
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | De 0 a 10 |
| Formato | Caja |
| Cantidad | 200 por caja |
| Tipo | Grado 911 |