Learn More
Thermo Scientific™ Tapas universales para microplacas
Descripción
Las tapas universales para microplacas Thermo Scientific™ encajan en todas las microplacas, incluidas las microplacas Thermo Scientific™ Microtiter™ Immulon™.
- Universal
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 100 |
| N.° por paquete | 50 |
| Tipo de producto | Cubierta |
| Plate Compatibility | Todas las microplacas |