Learn More
Solución indicadora universal, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11503212 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11503212 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11503212 Proveedor Reagecon N.º de proveedor UN105
Solución indicadora de máxima calidad producida a partir de materias primas de la mayor calidad y fabricada y probada rigurosamente.
  • Titulador, titulador estándar, solución estándar, solución estandarizada, estándar de referencia, material de referencia
  • Para titulaciones manuales; el analito o titulador del indicador cambia de color y este cambio de color es sin duda el método más importante para la detección del punto final.
  • Esta solución de indicador de alta calidad facilita la detección del punto final, de forma clara e inequívoca, y es un imperativo para una titrometría manual precisa.
Especificaciones
Descripción Accuracy ± 0.1%
Envase Frasco de vidrio ámbar Winchester
Forma física Líquido
Técnica Valoración y cambio de color del analito, Analyte Color Change
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • UNIVERSAL pH INDICATOR
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl alcohol