Learn More
OHAUS™ Bloque Uni
Código de producto. 16650472 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo de 12 mm
Tubos de ensayo de 16 mm
Tubos de ensayo de 20 mm
Tubos de ensayo de 25 mm
Viales de 12 mm
Viales de 15 mm
Viales de 17 mm
Viales de 21 mm
Viales de 28 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16650472 Tubos de ensayo de 12 mm cada uno
16660472 Tubos de ensayo de 16 mm cada uno
16670472 Tubos de ensayo de 20 mm cada uno
16680472 Tubos de ensayo de 25 mm cada uno
16600472 Viales de 12 mm cada uno
16610472 Viales de 15 mm cada uno
16620472 Viales de 17 mm cada uno
16630472 Viales de 21 mm cada uno
16640472 Viales de 28 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16650472 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30500586
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio para placas calefactoras y agitadores
Sostiene tubos de ensayo o viales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 12 mm
Tipo Bloque Uni
Material Metal