Learn More
BICASA Armario con cajones tipo bajo mostrador con ruedas
Código de producto. 30057566 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Antracita
Azul
Gris claro
Rojo
Dimensiones (Pr x An x Al):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
30057566 Azul 600 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
30057571 Gris claro 600 x (500 + 20) x 630 mm cada uno
30057583 Antracita 600 x (500 + 20) x 630 mm cada uno
30057581 Azul 600 x (500 + 20) x 630 mm cada uno
30057610 Rojo 600 x (500 + 20) x 630 mm cada uno
30057561 Gris claro 600 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
30057562 Antracita 600 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
30057589 Rojo 600 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
30057601 Gris claro 900 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
30057599 Antracita 900 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
30057579 Azul 900 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
30057563 Rojo 900 x (500 + 20) x 760 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 30057566 Proveedor BICASA N.º de proveedor TN.DW.0600.760B
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mueble bajo encimera con cajones y ruedas, con cuerpo de tablero aglomerado ignífugo y cajones con cierre suave y cerradura simple.
  • Armarios tipo bajo mostrador con ruedas
  • Base de estructura metálica con 4 ruedas giratorias (carcasa de poliamida y banda de rodadura de caucho termoplástico), 2 de ellas bloqueables con freno - Altura mm 100
  • Sistema de cierre centralizado de serie
  • Sistema de seguridad antivuelco para abrir solo un cajón cada vez
  • Ancho del cuerpo mm 500 + mm 20 de mango ergonómico de aluminio anodizado y pintado
Especificaciones
Tipo de producto Armario de almacenamiento portátil
Color Azul
Tipo de cabina Armario para debajo de la mesa de trabajo
Dimensiones (Pr x An x Al) 600 x (500 + 20) x 760 mm
N.º de puertas 1
N.º de cajones 4
Anchura (imperial) 23,6 in
Anchura (métrico) 600 mm
Con ruedas giratorias Sí
Material Melamina