Description
- Armarios tipo bajo mostrador con ruedas
- Base de estructura metálica con 4 ruedas giratorias (carcasa de poliamida y banda de rodadura de caucho termoplástico), 2 de ellas bloqueables con freno - Altura mm 100
- Sistema de cierre centralizado de serie
- Sistema de seguridad antivuelco para abrir solo un cajón cada vez
- Ancho del cuerpo mm 500 + mm 20 de mango ergonómico de aluminio anodizado y pintado
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Armario de almacenamiento portátil |
| Color | Gris claro |
| Tipo de cabina | Armario para debajo de la mesa de trabajo |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
| N.º de puertas | 1 |
| N.º de cajones | 4 |
| Anchura (imperial) | 23,6 in |
| Anchura (métrico) | 600 mm |
| Con ruedas giratorias | Sí |
| Material | Melamina |