Learn More
BICASA Armarios tipo bajo mostrador con ruedas
Código de producto. 17497413 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
600 x 520 x 630 mm
600 x 520 x 760 mm
900 x 520 x 760 mm
1200 x 520 x 760 mm
N.º de puertas:
1
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) N.º de puertas Tamaño de la unidad
17497413 600 x 520 x 760 mm 1 cada uno
17487413 600 x 520 x 630 mm 1 cada uno
17407423 900 x 520 x 760 mm 2 cada uno
17417423 1200 x 520 x 760 mm 2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17497413 Proveedor BICASA N.º de proveedor TN.DL.0600.760
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El armario tipo bajo mostrador con ruedas está fabricado con cuerpo de aglomerado ignífugo.
  • Armarios tipo bajo mostrador con ruedas
  • Certificación/cumplimiento EN 16121:2017
  • Base de estructura metálica con 4 ruedas giratorias (carcasa de poliamida y ruedas de caucho termoplástico)
    • 2 con bloqueo con freno, altura 100 mm
  • Puerta Apertura de 270°: bisagras con cierre automático
  • Anchura del cuerpo de 500 mm + 20 mm de mango de aluminio ergonómico anodizado y pintado
  • Estante de chapa de acero (altura ajustable): cierre con llave opcional
  • Colores de fachada disponibles: Gris, rojo, azul, antracita
Especificaciones
Color Gris claro
Dimensiones (Pr x An x Al) 600 x 520 x 760 mm
Tipo de puerta Sólido
Tipo de cabina móvil
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad EN 16121
Lado abisagrado Izquierda
N.º de puertas 1
N.º de estantes 1
Tipo de rueda 4 ruedas giratorias de plástico, 2 con freno bloqueable
Con ruedas giratorias Sí