Learn More
BICASA Armarios tipo bajo mostrador con ruedas
Código de producto. 30057575 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Antracita
Azul
Gris claro
Rojo
Dimensiones (Pr x An x Al):
1200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Lado abisagrado:
Derecha
Izquierda
Izquierda y derecha
Tamaño de la unidad:
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (Pr x An x Al) Lado abisagrado unitSize
30057575 Antracita 1200 x (500 + 20) x 760 mm Izquierda y derecha cada uno
30057540 Antracita 600 x (500 + 20) x 630 mm Izquierda cada uno
30057572 Azul 600 x (500 + 20) x 630 mm Izquierda cada uno
30057604 Rojo 600 x (500 + 20) x 630 mm Izquierda cada uno
30057580 Gris claro 600 x (500 + 20) x 630 mm Derecha cada uno
30057551 Antracita 600 x (500 + 20) x 630 mm Derecha cada uno
30057602 Azul 600 x (500 + 20) x 630 mm Derecha cada uno
30057605 Rojo 600 x (500 + 20) x 630 mm Derecha cada uno
30057549 Antracita 600 x (500 + 20) x 760 mm Izquierda cada uno
30057607 Azul 600 x (500 + 20) x 760 mm Izquierda cada uno
30057552 Rojo 600 x (500 + 20) x 760 mm Izquierda cada uno
30057578 Gris claro 600 x (500 + 20) x 760 mm Derecha cada uno
30057536 Antracita 600 x (500 + 20) x 760 mm Derecha cada uno
30057611 Azul 600 x (500 + 20) x 760 mm Derecha cada uno
30057614 Rojo 600 x (500 + 20) x 760 mm Derecha cada uno
30057613 Antracita 900 x (500 + 20) x 760 mm Izquierda y derecha cada uno
30057570 Azul 900 x (500 + 20) x 760 mm Izquierda y derecha cada uno
30057600 Rojo 900 x (500 + 20) x 760 mm Izquierda y derecha cada uno
30057565 Azul 1200 x (500 + 20) x 760 mm Izquierda y derecha cada uno
30057542 Rojo 1200 x (500 + 20) x 760 mm Izquierda y derecha cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 30057575 Proveedor BICASA N.º de proveedor TN.DO.1200.760A
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mueble bajo encimera con ruedas y cuerpo de tablero aglomerado ignífugo.
  • Armarios tipo bajo mostrador con ruedas
  • Certificado y/o conforme según EN 16121:2017
  • Base de estructura metálica con 4 ruedas giratorias (carcasa de poliamida y banda de rodadura de caucho termoplástico), 2 de ellas bloqueables con freno - Altura 100 mm
  • Puertas: 270° apertura - Bisagras automáticas de retención y cierre
  • Ancho del cuerpo mm 500 + mm 20 de mango ergonómico de aluminio anodizado y pintado
  • Estante de chapa de acero (altura ajustable): cierre con llave opcional
Especificaciones
Tipo de producto Armario de almacenamiento portátil
Color Antracita
Tipo de cabina Armario para debajo de la mesa de trabajo
Dimensiones (Pr x An x Al) 1200 x (500 + 20) x 760 mm
Lado abisagrado Izquierda y derecha
N.º de puertas 2
N.º de cajones Ninguno
Anchura (imperial) 47,2 in
Anchura (métrico) 1200 mm
Con ruedas giratorias Sí
Material Melamina