Descripción
- Armarios tipo bajo mostrador con ruedas
- Certificado y/o conforme según EN 16121:2017
- Base de estructura metálica con 4 ruedas giratorias (carcasa de poliamida y banda de rodadura de caucho termoplástico), 2 de ellas bloqueables con freno - Altura 100 mm
- Puertas: 270° apertura - Bisagras automáticas de retención y cierre
- Ancho del cuerpo mm 500 + mm 20 de mango ergonómico de aluminio anodizado y pintado
- Estante de chapa de acero (altura ajustable): cierre con llave opcional
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Armario de almacenamiento portátil |
| Color | Antracita |
| Tipo de cabina | Armario para debajo de la mesa de trabajo |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
| Lado abisagrado | Izquierda |
| N.º de puertas | 1 |
| N.º de cajones | Ninguno |
| Anchura (imperial) | 23,6 in |
| Anchura (métrico) | 600 mm |
| Con ruedas giratorias | Sí |
| Mostrar más |