Learn More
asecos™ Gabinete bajo mesada para ácidos y álcalis
BIOPHARMA
Código de producto. 15441683 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (imperial):
126.77 lb.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (imperial) Tamaño de la unidad
15441683 126.77 lb. cada uno
1 options
Código de producto. 15441683 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3320289230625
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo
  • Fabricado con placas especiales de resina de melamina de alta resistencia.
  • Acceso a todos los contenedores, 93° Apertura de la puerta batiente, interior del armario completamente visible
  • Ruedas con zócalo (disponibles opcionalmente), fácil desplazamiento del mueble.
  • Conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 50) a un sistema de extracción técnica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS
Configuración 2 x Estante extraíble con sumidero de plástico
Fondo interior (imperial) 20,87 in
Fondo exterior (métrico) 570 mm
Fondo interior (métrico) 530 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 530 x 488 x 762 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 570 x 590 x 800 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Materiales peligrosos no inflamables
Altura (imperial) interior 30 in
Altura exterior (métrico) 800 mm
Altura (métrico) interior 762 mm
Incluye Ácidos y álcalis con accesorios interiores
Modelo SL.080.059.UB.TR
N.º de puertas 1
N.º de estantes 2
Tipo de estante Estante extraíble con sumidero de plástico
Revestimiento de superficie Laminado de resina de melamina
Peso (imperial) 126.77 lb.
Peso (métrico) 57.50 kg
Anchura (imperial) interior 19,21 in
Anchura exterior (métrico) 590 mm
Anchura (métrico) interior 488 mm
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 22,44 in
Altura exterior (imperial) 31,50 in
Altura de la abertura (métrico) 762 mm
Material Caja de cartón
Tipo de producto Gabinete de ácidos y álcalis (bajo mesa)
Anchura (imperial) exterior 23,23 in