Learn More
UNC2541, MedChemExpress
Descripción
UNC2541 is a potent and Mer tyrosine kinase (MerTK)-specific inhibitor, binds in the MerTK ATP pocket, with an IC50 of 4.4 nM, more selective over Axl, Tyro3 and Flt3. UNC2541 inhibits phosphorylated MerTK (pMerTK
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | UNC2541 |
| CAS | 1612782-86-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H34FN7O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 10 mg/mL (21.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(C(C(NCCCC[C@@H]1N)=N2)=CN=C2NCCCCCCNC1=O)NCC3=CC=C(F)C=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 471.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 471.57 |
| Mostrar más |