missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UNC13B Antibody (584102) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30641571 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30641571 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30641571 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6188K

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

UNC13B Monoclonal antibody specifically detects UNC13B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UNC13B
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 584102
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen hmunc13, homolog of rat Munc13 (diacylglycerol-binding), MGC133279, MGC133280, MUNC13, Munc13-2, protein unc-13 homolog B, unc-13 homolog B (C. elegans), unc-13-like (C. elegans), UNC13Unc13h2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. Coli-derived recombinant human UNC13B, Asp418-Ser1591, Accession # O14795
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10497
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.