Learn More
Umbralisib R-enantiomer, MedChemExpress
Código de producto. 16487777
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487777 5 mg 5 miligramos
16450156 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487777 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12279F
MedChemExpress Umbralisib R-enantiomer (TGR-1202 R-enantiomer) is a PI3Kδ inhibitor, which is the less active enantiomer of TGR-1202.
Umbralisib R-enantiomer (TGR-1202 R-enantiomer) is a PI3Kδ inhibitor, which is the less active enantiomer of TGR-1202.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Umbralisib R-enantiomer
CAS 1532533-69-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H24F3N5O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo TGR-1202 R-enantiomer RP5264 R-enantiomer
SMILES O=C1C(C2=CC=CC(F)=C2)=C([C@@H](C)N3N=C(C4=CC=C(OC(C)C)C(F)=C4)C5=C(N)N=CN=C53)OC6=CC=C(F)C=C16
Peso molecular (g/mol) 571.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.55
Porcentaje de pureza 98.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease