missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Umbralisib, MedChemExpress

Código de producto. 16467777
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16467777 5 mg 5 miligramos
16445796 100 mg 100 miligramos
16435058 10 mg 10 miligramos
16411297 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16467777

Marca: Medchem Express HY122795mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Umbralisib (TGR-1202) is an orally active, potent and selective dual PI3Kδ and casein kinase-1-ε (CK1ε) inhibitor, with EC50 of 22.2 nM and 6.0 μM, respectively. Umbralisib exhibits unique immunomodulatory effects on chronic lymphocytic leukemia (CLL) T cells. Umbralisib can be used for haematological malignancies reseach.

Umbralisib (TGR-1202) is an orally active, potent and selective dual PI3Kδ and casein kinase-1-ε (CK1ε) inhibitor, with EC50 of 22.2 nM and 6.0 μM, respectively. Umbralisib exhibits unique immunomodulatory effects on chronic lymphocytic leukemia (CLL) T cells. Umbralisib can be used for haematological malignancies reseach.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Umbralisib
CAS 1532533-67-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H24F3N5O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo TGR-1202 RP5264
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (174.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=CC(F)=C2)=C([C@@H](N3N=C(C4=CC=C(OC(C)C)C(F)=C4)C5=C(N)N=CN=C53)C)OC6=CC=C(F)C=C16
Peso molecular (g/mol) 571.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.55
Porcentaje de pureza 95.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.