Learn More
Vileda Professional™ UltraSpeed Trapeador para entornos controlados Pro MicroStrong
Código de producto. 17852496
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17852496 Poliéster paquete de 20
1 options
Código de producto. 17852496 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 157778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    339.65€ / paquete de 20
    Ahorro 17.35€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El UltraSpeed Pro MicroStrong Mop es un trapeador de bucle duradero, 100 % microfibra de polietersulfona, para usar con el UltraSpeed Pro CE System .
  • Fregona de microfibra reutilizable de una sola cara
  • 40 cm incluida etiqueta de fregona con código de LOTE
  • Utilizable hasta ISO Clase 4 a 9 (GMP A/B, C, D)
  • Construcción de microfibra de bucle fuerte y duradera.
  • Alta absorbencia
  • Baja liberación de partículas
Specifications
Tipo de producto Almohadilla para trapeador
Código de color Blanco
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Color-coded No
Material Poliéster