Learn More
Uvex Abrigo azul ultramarino suXXeed imprescindibles para mujeres
Código de producto. 31759506 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
X-Large
XXL
XXXXL
5X-Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31759506 X-Large cada uno
31759495 XS cada uno
31759482 Pequeño cada uno
31759485 Mediano cada uno
31759487 Grande cada uno
31759491 XXL cada uno
31759498 XXXXL cada uno
31759489 5X-Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 31759506 Proveedor Uvex N.º de proveedor 7069212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.60€
    36.97€ / paquete de 1
    Ahorro 3.63€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
abrigo suXXeed essentials para ropa de laboratorio y trabajo.
La colección suXXeed essentials combina diseño moderno con funcionalidad y comodidad para el trabajo diario. Características clave de la filosofía suXXeed como diseños ergonómicos, la inserción de manga de tiro alto y el soporte deportivo para máxima libertad de movimiento y máxima comodidad para el usuario. Fabricado con un 65% poliéster reciclado y un 35% algodón, este tejido mixto es duradero y adecuado para lavado industrial. En combinación con los cortes ergonómicos y el diseño simplificado, puedes crear un aspecto profesional para tus empleados.
  • Cuello de solapa Panel de tachas de prensa con botones de acero inoxidable
  • Dos bolsillos laterales para parches
  • Bolsillo OEKO-TEX™ de pecho con parche certificado Standard 100
  • Tallas disponibles: S a 4 XL
  • Ajuste deportivo
  • Cortes ergonómicos
  • Larga duración
  • Alta comodidad para el usuario
  • Aplicable a personal de logística, proveedores de servicios, proveedores de servicios de construcción, ropa de laboratorio, arrendamiento, empresas industriales y comercio minorista
Instrucciones de cuidado:
  • Ciclo normal de lavado a 60 °C
  • Por favor, no utilices ningún detergente potente con blanqueadores ópticos
  • No decolores
  • Se puede secar en secadora, temperatura baja de 60 °C, proceso de secado suave
  • Hierro con una temperatura máxima en la suela de 150 °C
  • Tintorería profesional en seco con tetracloroetileno y/o hidrocarburos, proceso estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño X-Large
Sexo Para mujer
Material Poliéster
Color Medical Blue
Tipo de tapón Cierres a presión
Desechables Reutilizables
Sin látex Sí
N.º de bolsillos 2
Tipo de producto Abrigo de uso general