Descripción
La colección suXXeed essentials combina diseño moderno con funcionalidad y comodidad para el trabajo diario. Características clave de la filosofía suXXeed como diseños ergonómicos, la inserción de manga de tiro alto y el soporte deportivo para máxima libertad de movimiento y máxima comodidad para el usuario. Fabricado con un 65% poliéster reciclado y un 35% algodón, este tejido mixto es duradero y adecuado para lavado industrial. En combinación con los cortes ergonómicos y el diseño simplificado, puedes crear un aspecto profesional para tus empleados.
- Cuello de solapa Panel de tachas de prensa con botones de acero inoxidable
- Dos bolsillos laterales para parches
- Bolsillo OEKO-TEX™ de pecho con parche certificado Standard 100
- Tallas disponibles: S a 4 XL
- Ajuste deportivo
- Cortes ergonómicos
- Larga duración
- Alta comodidad para el usuario
- Aplicable a personal de logística, proveedores de servicios, proveedores de servicios de construcción, ropa de laboratorio, arrendamiento, empresas industriales y comercio minorista
Instrucciones de cuidado:
- Ciclo normal de lavado a 60 °C
- Por favor, no utilices ningún detergente potente con blanqueadores ópticos
- No decolores
- Se puede secar en secadora, temperatura baja de 60 °C, proceso de secado suave
- Hierro con una temperatura máxima en la suela de 150 °C
- Tintorería profesional en seco con tetracloroetileno y/o hidrocarburos, proceso estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | XS |
| Sexo | Para mujer |
| Material | Poliéster |
| Color | Medical Blue |
| Tipo de tapón | Cierres a presión |
| Desechables | Reutilizables |
| Sin látex | Sí |
| N.º de bolsillos | 2 |
| Tipo de producto | Abrigo de uso general |