Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material (membrana) | PVDF |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de partículas y precipitados de muestras acuosas y algunas muestras basadas en disolventes, incluidas las soluciones de proteínas y ácidos nucleicos |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Cantidad | 1000/pack |
| Volumen (métrico) | 0,5 mL |
| Longitud (métrico) | 45 mm |
| Mostrar más |