Learn More
Merck Discos de ultrafiltración, NMW de 5 kDa, polietersulfona Biomax
Código de producto. 10548052 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
63,5 mm
76 mm
Área de filtración:
28,7 cm2
41,8 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) Área de filtración unitSize
10548052 63,5 mm 28,7 cm2 paquete de 10
12633756 76 mm 41,8 cm2 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10548052 Proveedor Merck N.º de proveedor PBCC06210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
5 kDa NMWL, polietersulfona Biomax. Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee.
Membranas de alta recuperación para células con agitación
Reúne tu Amicon Célula agitada con la membrana de su elección. Las membranas de disco cortado para ultrafiltración están disponibles &en las marcas Ultracel; celulosa regenerada y &Biomax; polietersulfona (PES). Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños de poro.& diámetros.
Ultracel Las membranas de celulosa regenerada se recomiendan para concentrar o desalinizar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de Ultracel Las membranas aseguran la mayor retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas.
Biomax Las membranas PES se recomiendan para concentrar o desalinizar grandes volúmenes de muestras más concentradas, como suero, plasma o medios de cultivo de tejidos acondicionados.
Microfiltración Durapore &comercio; Los discos de corte de PVDF están disponibles en 0,1 μm, 0,22 μm, y 0,45 μTamaños de poro m en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Características& Beneficios:
  • Los diámetros de los discos incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm
  • Las membranas &comerciales Ultracel, &Durapore y Biomax &están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación.
  • Compatible con el &comercio Amicon; Cubetas con agitación
Aplicaciones:
Concentración, intercambio de tampones, desalinización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración
Formato Discos de ultrafiltración
Material PES
MWCO 5 kDa
Área de filtración 28,7 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas
Material de la carcasa Poliestersulfona (PES)
Cantidad 10Pack
Diámetro (imperial) 2,5 in
Diámetro (métrico) 63,5 mm
Diámetro del filtro (métrico) 63,5 mm