Learn More
Merck Discos de ultrafiltración, NMW de 300 kDa, polietersulfona Biomax
Código de producto. 10711991 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
25 mm
44,5 mm
47 mm
63,5 mm
76 mm
90 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) unitSize
10711991 25 mm paquete de 10
10025291 44,5 mm paquete de 10
10641412 47 mm paquete de 10
10719922 63,5 mm paquete de 10
10116761 76 mm paquete de 10
10035371 90 mm paquete de 5
10515482 150 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10711991 Proveedor Merck N.º de proveedor PBMK02510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    163.99€ / paquete de 10
    Ahorro 14.01€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
300 kDa NMWL, polietersulfona Biomax
Reúne tu Amicon Célula agitada con la membrana de su elección. Las membranas de disco cortado para ultrafiltración están disponibles &en las marcas Ultracel; celulosa regenerada y &Biomax; polietersulfona (PES). Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños de poro.& diámetros.
Ultracel Las membranas de celulosa regenerada se recomiendan para concentrar o desalinizar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de Ultracel Las membranas aseguran la mayor retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas.
Biomax Las membranas PES se recomiendan para concentrar o desalinizar grandes volúmenes de muestras más concentradas, como suero, plasma o medios de cultivo de tejidos acondicionados.
Microfiltración Durapore &comercio; Los discos de corte de PVDF están disponibles en 0,1 μm, 0,22 μm, y 0,45 μTamaños de poro m en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Características& Beneficios:
  • Los diámetros de los discos incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm
  • Las membranas &comerciales Ultracel, &Durapore y Biomax &están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación.
  • Compatible con el &comercio Amicon; Cubetas con agitación
Aplicaciones:
Concentración, intercambio de tampones, desalinización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración
Material PES
MWCO 300 kDa
Código de filtro PBMK
Área de filtración 4,1 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas
Material de la carcasa Poliestersulfona (PES)
Cantidad 10Pack
Tipo Disco de ultrafiltración
Diámetro (imperial) 0,98 in
Diámetro (métrico) 25 mm
Diámetro del filtro (métrico) 25 mm