Learn More
Merck Discos de ultrafiltración, NMW de 3 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
Código de producto. 10278200 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
9 cm
15 cm
Área de filtración:
13,4 cm2
17,3 cm2
177 cm2
28,7 cm2
4,1 cm2
41,8 cm2
63 cm2
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) Área de filtración unitSize
10278200 6,35 cm 28,7 cm2 10 PCS
10440221 2,5 cm 4,1 cm2 10 PCS
10753131 4,7 cm 17,3 cm2 paquete de 10
10538452 4,45 cm 13,4 cm2 paquete de 10
10538642 7,6 cm 41,8 cm2 paquete de 10
10575463 9 cm 63 cm2 paquete de 5
10084590 15 cm 177 cm2 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10278200 Proveedor Merck N.º de proveedor PLBC06210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
NMWL de 3 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
Reúne tu Amicon Célula agitada con la membrana de su elección. Las membranas de disco cortado para ultrafiltración están disponibles en Ultracel™ celulosa regenerada y Biomax™ polietersulfona (PES). Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros de poro. Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de Ultracel Las membranas aseguran la mayor retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas. Las membranas Biomax PES se recomiendan para concentrar o desalinizar volúmenes mayores de muestras más concentradas, como suero, plasma o medios de cultivo de tejidos acondicionados. Microfiltración Durapore™ Los discos de corte de PVDF están disponibles en 0,1 μm, 0,22 μm, y 0,45 μTamaños de poro m en diámetros de 63,5 mm y 75 mm. Características y beneficios:• Los diámetros de los discos incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm.• Ambos Ultracel™ , Durapore™ , y Biomax™ Las membranas están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación.• Compatible con Amicon™ Aplicaciones de las células agitadas: concentración, intercambio de tampón, desalinización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración
Material (membrana) Celulosa regenerada
MWCO 3 kDa
Código de filtro PLBC
Área de filtración 28,7 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas
Material de la carcasa Celulosa regenerada (RC)
Cantidad 10Pack
Tipo Disco de ultrafiltración
Diámetro del filtro (métrico) 6,35 cm