Learn More
CleanSpace™ Sistema de alimentación Ultra
Código de producto. 15930102 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Unidad de alimentación
Código de producto.
15930102 Unidad de alimentación
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15930102 Proveedor CleanSpace™ N.º de proveedor PAF0070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00€
    1318.06€ / paquete de 1
    Ahorro 251.94€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Respirador purificador de aire con presión positiva y alimentación por batería con clasificación IP 66. Adecuado para procedimientos y aplicaciones de descontaminación donde hay una gran cantidad de polvo y agua. Se puede utilizar para aplicaciones de partículas y gases.
  • Índice de protección IP 66 – resistente a la entrada de polvo y líquidos
  • Adecuado para duchas de descontaminación
  • Ligero y cómodo
  • Sistema AirSensit™ para el control de la presión de la mascarilla y el flujo de aire sensible a la respiración
  • Sistema de un solo botón y modo de espera y modos de inicio/stop automáticos para que sea fácil de poner/quitar
  • Arnés de apoyo fácil de usar
  • Detección de bloqueo de filtro compensado por altitud
  • Tiempo de funcionamiento prolongado: hasta 8 horas y carga rápida de la batería: < 2 horas
  • Comprobación de la capacidad de flujo fácil y precisa
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de PAPR, sin protector de cabeza
Modelo PAF-0070
La máscara se vende por separado