Descripción
- Un respirador purificador de aire motorizado (PAPR) diseñado para brindar alta protección, comodidad y rentabilidad.
- Ligero, compacto y cómodo (< 450 g / 1 libra)
- Un botón de encendido para una operación sencilla
- AirSensit™ Tecnología: control de presión de la máscara y flujo de aire sensible a la respiración, gestión de la vida útil del filtro, gestión de la vida útil de la batería
- Tecnología de filtro de gestión inteligente (IMFT): Optimización de la vida útil del filtro e información en tiempo real
- Botones de ajuste y liberación de la mascarilla adecuados para manos enguantadas
- Largo tiempo de funcionamiento y corto tiempo de recarga de la batería.
- La tecnología de almacenamiento a largo plazo mantiene la carga de la batería durante 1 año
- Clasificación IP 65: Resistente a la entrada de polvo y líquidos.
- Adecuado para duchas de descontaminación y entornos de alto consumo de agua.
- Compatible con CleanSpace SMART Aplicación (disponible en Google Play y tiendas de aplicaciones de Apple)
Especificaciones
Especificaciones
| Cartucho/filtro | COMBINACIÓN |
| Color | Negro |
| Material | Plástico |
| Tipo de producto | PAPR compacto |
| Tamaño | Talla única |