Learn More
Liebherr™ Congelador vertical de temperatura ultrabaja
Código de producto. 30002898 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
402 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30002898 402 L cada uno
1 options
Código de producto. 30002898 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SUFSG3501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24950.00€
    19490.00€ / paquete de 1
    Ahorro 5460.00€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Almacenamiento en congelador a temperatura ultrabaja, seguro, preciso y con una eficiencia energética ultra alta. Liebherr™ El congelador ULT vertical está completamente equipado para aplicaciones de laboratorio con Liebherr™ Calidad de construcción en la que puede confiar.
  • Congelador de ultra baja temperatura, de una sola sección.
  • Ancho 797 mm
  • Capacidad bruta: 402 L
  • Exterior blanco, interior de acero inoxidable.
  • Sistema de refrigeración refrigerado por aire.
  • Capacidad neta de 382 L.
  • 3 baldas de acero inoxidable, ajustables en altura en incrementos de 24 mm para un uso óptimo del volumen interior.
  • Carga en estantería: 50 kg
  • Excelente estabilidad térmica.
  • Ultraeficiente, consumo energético extremadamente bajo.
  • 2 puertas interiores reforzadas de acero inoxidable desmontables.
  • Puerta exterior con cerradura y manilla de palanca de aluminio irrompible.
  • Controlador digital intuitivo con pantalla de resolución 0,1 °C, ajustes de parámetros flexibles para una adaptación perfecta a los requisitos del usuario.
  • 3 puertos de acceso de 28 mm, parte trasera izquierda superior, central y inferior para una posición flexible de sensores externos.
  • El sistema de monitorización de 3 etapas con batería garantiza notificaciones de alarma y registro continuo de los datos de temperatura incluso en caso de corte de energía, durante hasta 72 horas.
  • Registrador de datos integrado legible mediante USB interfaz.
  • Interfaz LAN, conexión opcional a SmartMonitoring.
  • La válvula de alivio de presión calefactada permite abrir puertas repetidamente.
  • Funcionamiento extremadamente silencioso: 47 dB(A).
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Capacidad (métrico) 402 L
Intervalo de temperatura De -40 °C a -86 °C
Modelo de puerta Externa (1), interna (2)
No. of Doors 1 (1 compartimento)
Puertas interiores 2
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Estantes 3 ajustable
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EC
Modelo Vertical
Pantalla Control táctil/pantalla digital en la puerta
Ruedas giratorias Sí
Color Blanco
Tipo de condensador Refrigerado por aire con aletas
Puertos 3 x 28 mm
Descongelación Manual
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Registro de datos integrado Sí
Amperaje 7,0 A
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Consumo energético 2738 kWh/a
compresor Sin CFC
Refrigerante R 290 / R 170
Peso con embalaje (métrico) 260 kg
Capacidad de la gradilla Seis racks de 5x4 y seis racks de 6x4