Learn More
CleanSpace Technology™ Juego de tapones de descontaminación Ultra
Código de producto. 15950072 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Unidad de respiración CleanSpace™ Ultra (PAF-0070)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15950072 Unidad de respiración CleanSpace™ Ultra (PAF-0070) cada uno
1 options
No use el respirador cuando el juego de tapones esté en su sitio.
Código de producto. 15950072 Proveedor CleanSpace Technology™ N.º de proveedor PAF0074
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
No use el respirador cuando el juego de tapones esté en su sitio.
Para su uso con la unidad de respiración CleanSpace™ Ultra (PAF-0070). Sella todas las aberturas de la unidad respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™ Ultra para su almacenamiento durante y después de la descontaminación. El juego de tapones está hecho de nylon y silicona y es seguro para su uso en operaciones de descontaminación.
  • Cuenta con el revolucionario respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace Ultra: ligero de peso, sin mangueras ni cinturones
  • Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos de tiempo
  • Permite sudoración y transpiración
  • Fácil de lavar, secado rápido
  • Diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles
  • Fácil y rápido de cambiar
Especificaciones
Material Nailon, silicona
Para utilizar con (equipo) Unidad de respiración CleanSpace™ Ultra (PAF-0070)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 800 x 180 x 110 mm
Peso (métrico) 100 g