Learn More
Fisherbrand™ Dispensador para parte superior de frasco Ultimus
Product Code. 15558901 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
2,5 a 30 ml
De 0,25 a 2,5 ml
De 1 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 5 a 60 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 mL
2,0 mL
Exactitud:
0,6 % (+/-0,015)
0,6 % (+/-0,030)
0,6 % (+/-0,0360)
0,6 % (+/-0,060)
0,6 % (+/-0,180)
0,6 % (+/-0,600)
Modelo:
ULT-10
ULT-100
ULT-2.5
ULT-30
ULT-5
ULT-60
Unit Size:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Incrementos Exactitud Modelo unitSize
15558901 De 1 a 10 ml 0,2 ml 0,6 % (+/-0,060) ULT-10 cada uno
15568901 De 10 a 100 ml 2,0 mL 0,6 % (+/-0,600) ULT-100 cada uno
15578901 De 0,25 a 2,5 ml 0,05 mL 0,6 % (+/-0,015) ULT-2.5 cada uno
15588901 2,5 a 30 ml 0,5 ml 0,6 % (+/-0,180) ULT-30 cada uno
15598901 0,5 A 5 mL 0,1 ml 0,6 % (+/-0,030) ULT-5 cada uno
15508911 De 5 a 60 ml 1,0 mL 0,6 % (+/-0,0360) ULT-60 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15558901
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
Combina funcionalidad única, facilidad de uso y rendimiento. El dispensador para parte superior de frasco Fisherbrand™ Ultimus ofrece dilución, aclarado, doble manipulación de líquidos y recirculación en una sola unidad.
  • Con tecnología de entrada doble
  • Boquilla de administración ajustable para facilitar la dispensación en todas las condiciones de laboratorio
  • Perilla de ajuste de volumen especialmente diseñada, 180° Rotación para un ajuste de volumen fácil y sin esfuerzo
  • Adaptador especialmente diseñado que permite 360° rotación que proporciona total flexibilidad
  • Pistón de PTFE con junta tórica de ETP que garantiza alta compatibilidad química y movimiento suave y sin esfuerzo del pistón
  • Adaptadores que se ajustan a la mayoría de frascos de reactivo de laboratorio
  • Tubo de extensión colado para rellenar
  • Herramienta de calibración suministrada para una recalibración cómoda y rápida por parte del usuario en el laboratorio
Presupuesto:
  • Pistón: PTFE y ETP
  • Carcasa de válvula: PFA
  • Carcasa de la válvula de recirculación: PFA
  • Conjunto de válvula: Bola y asiento de vidrio de borosilicato
  • Conjunto de descarga: PTFE
  • Tubo de suministro y entrada: FEP
  • Compatibilidad: Con todos los reactivos excepto HF
Specifications
Exactitud 0,6 % (+/-0,060)
Tipo de producto Dispensador para Bottletop
Esterilizables en autoclave Esterilizable en °autoclave (121 °C, 15 psi durante 10-15 min.)
Certificaciones/conformidad Normas ISO 8655
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
Incrementos 0,2 ml
Modelo ULT-10