Learn More
Arctiko™ Congelador de temperatura ultrabaja ULTF 320
Código de producto. 12616617
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
284 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12616617 284 L cada uno
1 options
Código de producto. 12616617 Proveedor Arctiko™ N.º de proveedor 1100003
La gama ULTF presenta una congelación de alto rendimiento con un enfoque en el bajo consumo de energía.
La gama ULTF presenta una congelación de alto rendimiento con un enfoque en el bajo consumo de energía. La gama se ha actualizado con nuestro avanzado Arctiko™ controlador, que garantiza que todas las funciones de alarma y registro de datos estén incluidas como estándar. La gama ULTF también se fabrica con nuestra tecnología original de compresor único para garantizar el nivel de ruido más bajo posible.
  • Tecnología de compresor único
  • Bajo consumo de energía
  • Bajo nivel de ruido (50 dBa)
  • Baja disipación de calor
  • Tapas secundarias
  • Cerradura con llave en el mango
  • Indicador digital
  • 100% libre de HCFC y CFC
  • Construcción sin filtro
  • Ojo de buey para sondas de temperatura externas
Especificaciones
Descripción Congelador
Tipo Congelador horizontal
Capacidad (métrico) 284 L
Intervalo de temperatura De -40 °C a -86 °C
No. of Doors 1 (1 compartimento)
Aislamiento Espuma de poliuretano
Interior Acero pintado
Acabado exterior Acero pintado
Certificaciones/conformidad EC, RoHs
Pantalla 4,3 in Pantalla con botones táctiles
Ruedas giratorias 4 ruedas
Color Blanco
Puertos Puerto, USB , RS 485
Garantía 3 años para piezas, 5 años para compresor
Modelo ULTF 320
Refrigerado por agua No
Dimensiones interiores (F x An x Al) 440 x 1100 x 630 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 691 x 1263 x 891 mm
Seguridad de acceso Bloqueo por llave
Salidas de datos Relé de alarma, USB , Modbus (Opcional)
Seguridad ajustes control Protección de contraseña opcional
Amperaje 2,5 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Vataje 466 W
Consumo energético 7.5 kWh/24 hrs
Refrigerante EP88
Capacidad de la gradilla 21