Learn More
R&D Systems™ Ulex Europaeus Lectin 1 Native Protein
Código de producto. 18695845 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18695845 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18695845 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP2427005mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.43€
    21.00€ / 5 miligramos
    Ahorro 3.43€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Native Protein
Agglutination activity is expressed in μg/mL and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, of a 1 mg/mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human blood group O erythrocytes after 1 hour incubation at 25 degrees C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized in buffer. Information about buffer components is properietary.
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 68 kDa
Cantidad 5 mg
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Alias de gen Gorse or Furze Lectin, UEA-1; H(O) lectin 1; Anti H(O) lectin I
Conjugado Unconjugated
Especie Plants
Recombinante Native
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 6.8) to a final concentration of 1 mg/mL
Propiedades del inhibidor Ulex europaeus agglutinin has anti-H blood group specificity.
Formulario Purified
Línea de productos Novus
Grado de pureza o calidad >50% SDS-PAGE
Expresión Ulex Europaeus Lectin 1