Learn More
Novus Biologicals™ ULBP-5/RAET1G 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tienda Bio Techne ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Objetivo | ULBP-5/RAET1G |
| Sinónimo | retinoic acid early transcript 1 G, retinoic acid early transcript 1 G protein, retinoic acid early transcript 1 G pseudogene, ULBP5 |
| Símbolo de gen | RAET1G |