Descripción
Ufc1 Polyclonal antibody specifically detects Ufc1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ufc1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | HSPC155, ubiquitin-fold modifier conjugating enzyme 1, ubiquitin-fold modifier-conjugating enzyme 1, Ufm1-conjugating enzyme 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-167 of human UFC1 (NP_057490.2). MADEATRRVVSEIPVLKTNAGPRDRELWVQRLKEEYQSLIRYVENNKNADNDWFRLESNKEGTRWFGKCWYIHDLLKYEFDIEFDIPITYPTTAPEIAVPELDGKTAKMYRGGKICLTDHFKPLWARNVPKFGLAHLMALGLGPWLAVEIPDLIQKGVIQHKEKCNQ |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |