Learn More
VELP Scientifica™ Destilación y titulación automáticas UDK 169 con muestreador automático AutoKjel
Tienda Velp Productos
Descripción
El UDK 169 está diseñado para laboratorios de alto rendimiento que buscan resultados precisos y reproducibles de Kjeldahl nitrógeno TKN, proteínas, nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico (Devarda), TVBN, sulfitos, fenoles, ácidos volátiles, cianuros y contenido de alcohol.
UDK 169, en combinación con el muestreador automático AutoKjel, es un sistema altamente productivo capaz de procesar de forma autónoma tubos de muestra, que se alimentan directamente a la unidad de destilación y titulación totalmente automática.
- El proceso totalmente automático garantiza operaciones eficientes, destilación y titulación realizadas simultáneamente
- Tiempo de obtención de resultados más corto con la titulación en línea y el cálculo automático de resultados
- Exactitud y precisión de los resultados de primera calidad gracias al valorador colorimétrico integrado con bureta de alta precisión
- Ácido bórico programable, agua, adición de hidróxido de sodio
- Nivel de salida de generación de vapor seleccionable del 10 al 100 %
- Condensador de titanio exclusivo y generador de vapor patentado
- Eliminación automática de residuos del valorador& tubo de muestra
- Operaciones claras e intuitivas gracias a la interfaz de usuario inteligente y a la pantalla de 7 in. (17,8 cm) pantalla digital
- Máxima seguridad para el operador
- Flexibilidad inigualable con el inyector automático y una amplia gama de accesorios
- Capacidad de conexión: 2 USB (balanza, escáner de código de barras, ratón, impresora, pendrive; Wi-Fi adaptador); Ethernet (Pc VELP Ermes Cloud Platform); RS232 (muestreador automático)
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 2200 W a 230 V |
| Tensión | 230 V |
| Incluye | Carrusel de 24 posiciones (tubo de ensayo de 250 ml), tubos de ensayo de 250 ml (24 uds.), tubos de carga y descarga con sensor, depósitos (dos de 20 l, uno de 10 l y uno de 5 l), kit para actualizar el UDK 169 |
| Altura (métrico) | 1730 mm |
| Amperaje | 15 A |
| Tipo | Unidad de destilación Kjeldahl |
| Material | Tecnopolímero resistente a la corrosión |
| Peso (métrico) | 31 kg |
| Certificaciones/conformidad | CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 640 x 830 x 1730 mm |
| Mostrar más |