Descripción
El UDK 159 está diseñado para laboratorios de alto rendimiento que buscan resultados precisos y reproducibles de Kjeldahl nitrógeno TKN, proteínas, nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico (Devarda), TVBN, sulfitos, fenoles, ácidos volátiles, cianuros y contenido de alcohol.
- El proceso totalmente automático garantiza operaciones eficientes, destilación y titulación realizadas simultáneamente
- Tiempo de obtención de resultados más corto con la titulación en línea y el cálculo automático de resultados
- Exactitud y precisión de los resultados de primera calidad gracias al valorador colorimétrico integrado con bureta de alta precisión
- Ácido bórico programable, agua, adición de hidróxido de sodio
- Nivel de salida de generación de vapor seleccionable del 10 al 100 %
- Condensador de titanio exclusivo y generador de vapor patentado
- Eliminación automática de residuos del valorador& tubo de muestra
- Operaciones claras e intuitivas gracias a la interfaz de usuario inteligente y a la pantalla de 7 in. (17,8 mm) pantalla digital
- Máxima seguridad para el operador
- Flexibilidad inigualable con una amplia gama de accesorios
- Capacidad de conexión: 2 USB (balanza, escáner de código de barras, ratón, impresora, pendrive; Wi-Fi adaptador); Ethernet (Pc VELP Ermes Cloud Platform)
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 2200 W a 230 V |
| Tensión | 230 V |
| Incluye | Tubos de ensayo Ø 42 x 300 mm (A00001080) Matraz de recogida de 250 ml (10001106) Pinzas para tubos de ensayo (10000247) |
| Altura (métrico) | 780 mm |
| Amperaje | 15 A |
| Tipo | Unidad de destilación Kjeldahl |
| Material | Tecnopolímero resistente a la corrosión |
| Peso (métrico) | 31 kg |
| Certificaciones/conformidad | CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 416 x 385 x 780 mm |
| Mostrar más |