Descripción
El UDK 139 es una solución conveniente y confiable para destilaciones semiautomatizadas seguras. El destilador perfecto para laboratorios que buscan resultados precisos y reproducibles de Kjeldahl nitrógeno TKN, proteínas, nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico (Devarda), TVBN, sulfitos, fenoles, ácidos volátiles, cianuros y contenido de alcohol.
El Kjeldahl La unidad de destilación UDK 139 combina una excelente relación calidad-precio con una alta fiabilidad y un rendimiento avanzado.
- El proceso semiautomático garantiza un funcionamiento eficaz
- Adición programable de agua e hidróxido de sodio
- Nivel de salida de generación de vapor seleccionable del 10 al 100 %
- Condensador de titanio exclusivo y generador de vapor patentado
- Eliminación automática de residuos del tubo de muestras
- Operaciones claras e intuitivas gracias a la interfaz de usuario inteligente y pantalla de 7 in. (17,8 mm) pantalla digital
- Máxima seguridad para el operador
- Flexibilidad inigualable con una amplia gama de accesorios
- Capacidad de conexión: 2 USB (ratón, impresora, memoria USB; Wi-Fi adaptador); Ethernet (Pc , Plataforma en la nube VELP Ermes)
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 2200 W a 230 V |
| Tensión | 230 V |
| Incluye | Tubos de ensayo Ø 42 x 300 mm (A00001080) Matraz de recogida de 250 ml (10001106) Pinzas para tubos de ensayo (10000247) |
| Altura (métrico) | 780 mm |
| Amperaje | 15 A |
| Tipo | Unidad de destilación Kjeldahl |
| Material | Tecnopolímero resistente a la corrosión |
| Peso (métrico) | 26 kg |
| Certificaciones/conformidad | CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 416 x 385 x 780 mm |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.