Descripción
El UDK 129 es una solución básica y fiable para destilaciones seguras. El destilador más adecuado para laboratorios que buscan un instrumento sencillo pero eficiente para Kjeldahl nitrógeno TKN, proteínas, nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico (Devarda), TVBN, sulfitos, fenoles, ácidos volátiles, cianuros y contenido de alcohol.
El Kjeldahl La unidad de destilación UDK 129 incluye características que garantizan una destilación eficiente y confiable, mucho más allá de las expectativas de una unidad de nivel básico común.
- Adición programable de hidróxido de sodio
- Bomba de alta precisión que garantiza una dosificación constante y precisa del reactivo.
- Condensador de titanio exclusivo y generador de vapor patentado
- Interfaz intuitiva para una configuración de análisis sencilla
- Máxima seguridad para el operador
- Flexibilidad inigualable con una amplia gama de accesorios
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 2200 W a 230 V |
| Tensión | 230 V |
| Incluye | Tubos de ensayo Ø 42 x 300 mm (A00001080) Matraz de recogida de 250 ml (10001106) Pinzas para tubos de ensayo (10000247) |
| Altura (métrico) | 780 mm |
| Amperaje | 15 A |
| Tipo | Unidad de destilación Kjeldahl |
| Material | Tecnopolímero resistente a la corrosión |
| Peso (métrico) | 25 kg |
| Certificaciones/conformidad | CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 416 x 385 x 780 mm |
| Mostrar más |