Learn More
UCH-L1/PGP9.5 Antibody (UCHL1/7076R), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18584888 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18584888 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18584888 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320842AF647
Rabbit Monoclonal Antibody
UCH-L1/PGP9.5 Monoclonal antibody specifically detects UCH-L1/PGP9.5 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno UCH-L1/PGP9.5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon UCHL1/7076R
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.19.12, EC 6.-, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP9.5Uch-L1, PGP95, ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase), ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, ubiquitin C-terminal hydrolase, Ubiquitin thioesterase L1, UCHL1, UCH-L1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human UCH-L1/PGP9.5 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7345
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ