Descripción
UCH-L1/PGP9.5 Monoclonal antibody specifically detects UCH-L1/PGP9.5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | UCH-L1/PGP9.5 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | rUCHL1/8057 |
| Conjugado | DyLight 594 |
| Formulación | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 3.4.19.12, EC 6.-, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP9.5Uch-L1, PGP95, ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase), ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, ubiquitin C-terminal hydrolase, Ubiquitin thioesterase L1, UCHL1, UCH-L1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human UCH-L1/PGP9.5 protein |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |