Learn More
UBXD2 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Código de producto. 18321134 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18321134 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18321134 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305991AF532
Rabbit Polyclonal Antibody
UBXD2 Polyclonal specifically detects UBXD2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno UBXD2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen erasin, FLJ23318, KIAA0242KIAA2042, UBX domain containing 2, UBX domain protein 4, UBX domain-containing 1, UBX domain-containing 2, UBX domain-containing protein 2, UBX domain-containing protein 4, UBXD2, UBXDC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UBXD2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23190
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG