Description
UBN1 Polyclonal antibody specifically detects UBN1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antígeno | UBN1 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | mFluor Violet 450 SE |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | HIRA-binding protein, ubinuclein 1, ubinuclein-1, VT, VT4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | ubinuclein 1. (Uniprot# Q9NPG3) |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Show More |