missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ubiquitin Antibody (Ubi-1), Novus Biologicals™

Código de producto. 18775683 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18775683 0.1 mL 0.10 ml
18749823 0.025 mL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18775683 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB300130

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 32 publications

Ubiquitin Monoclonal specifically detects Ubiquitin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, C. elegans, Chicken, Drosophila, Equine, Plant, Monkey, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ubiquitin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot
Clasificación Monoclonal
Clon Ubi-1
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2000, Immunohistochemistry-Frozen 1:2000, Immunoblotting
Formulación 50% PBS, 50% glycerol with 5mM Sodium Azide
N.º de referencia del gen P0CG48, P0CG47
Alias de gen RPS27A, UBA52, UBB ubiquitin B, UBC
Símbolos de los genes RPS27A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified bovine erythrocyte ubiquitin cross-linked with glutaraldehyde to KLH
Peso molecular del antígeno 8.5 kDa
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6233
Especificidad de la prueba Recognizes polyubiquitin chains much more strongly than monoubiquitinated molecules or free ubiquitin. Specifically recognizes ubiquitinated cytoplasmic inclusion bodies.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, C. elegans, Chicken, Drosophila, Equine, Plant, Monkey, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.