Learn More
UBE4B Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18601546 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18601546 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601546 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298954APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
UBE4B Polyclonal specifically detects UBE4B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno UBE4B
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human UBE4B.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10277
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus