Learn More
UBE3B Antibody (OTI4E4) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Código de producto. 30687718 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30687718 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30687718 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344891AF594
Mouse Monoclonal Antibody
UBE3B Monoclonal antibody specifically detects UBE3B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno UBE3B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E4
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp586K2123, DKFZp686A1051, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ45294, MGC131858, MGC78388, ubiquitin protein ligase E3B, ubiquitin-protein ligase E3B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 768-1068 of human UBE3B (NP_569733) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 89910
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.